Läs mer
Ansell Microgard™ 2500 Standard SOCO Overboots
Produktkod. 15546554 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Förpackningsmängd:
100 par
Förpackningsstorlek:
100 par
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
15546554 100 par 100 par
1 options
Produktkod. 15546554 Leverantör Ansell Leverantörsnummer WH25B0040900
Beräknad leverans: 02-12-2026
Erbjuder exceptionell mekanisk styrka, vätske- och partikelskydd. Ansell Edmont™ Microgard™ 2500 Standard SOCO Overboots ger fot- och vadskydd mot kontaminering av brottsplatsen.
  • Mikroporöst polypropenlaminat
  • Resår till toppen av stöveln
  • Knytband
  • Blå bindning till sömmar
  • Förstärkta Surestep halkfria sulor
  • Justerbar skoslips
  • Passar Euro-storlekarna 42 till 46 (UK 8 till 11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek En storlek
Material Polypropen
Latexfri Ja
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk topp
Sula Typ Halkfri
Modell WH25-B-00-409-00
Sömtyp Inbunden med blå bindning till sömmarna
Förpackningsmängd 100 par
Motstånd Kemikaliebeständig
Produkttyp Stövelskydd