Beskrivning
- Flerskikts barriärlaminat
- Balaclava stil med visir till ansikte öppning
- Draperar över en del av axlarna
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Huva med visir |
| Storlek | Universell |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Designtyp | Balaclava stil med visiröppning |
| Sömtyp | Ultraljudssvetsad |
| Certifikat och efterlevnad | Kategori I PPE enligt Europeiska direktiv 89/686/EEC |
| Kvantitet | 30/Pk. |