Läs mer
Ansell Microgard™ 3000 skyddsöverstövlar
Produktkod. 15556604 Handla allt Ansell Produkter
Produktkod. 15556604
Brand: Ansell YE30W0040600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Täcker upp till vaden. Överstövlar skyddar fötterna från de flesta oorganiska kemikalier.
  • Flerskikts barriärlaminat
  • Elastisk öppning
  • Passar över Euro-storlekarna 42 till 46. (UK 8 till 11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Passar över Euro-skostorlekarna 42 till 46 (UK 8 till 11)
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Förslutningstyp Resår med justerbara knytband
Sömtyp Ultraljudssvetsad
Certifieringar/efterlevnad (Europa) Kategori I PPE enligt Europeiska direktiv 89/686/EEC
Förpackningsmängd 150 par
Produkttyp Stövelskydd