Läs mer
Ansell Edmont™ Microgard™ 3000 skyddsöverdrag
Produktkod. 15576604 Handla allt Ansell Produkter
Produktkod. 15576604 Leverantör Ansell Edmont™ Leverantörsnummer YE30W0060000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Passar över armen precis förbi armbågen till mitten av biceps. Ansell Edmont™ Microgard™ 3000 Protective Oversleeves skyddar armarna från oorganiska kemikalier.
  • Flerskikts barriärlaminat
  • Resår i båda ändar
  • När till mitten av biceps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Produkttyp Kemikaliebeständig hylsa
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Gult
Sömtyp Ultraljudssvetsad
Manschettstil Elastisk
Certifikat och efterlevnad Kategori I PPE enligt Europeiska direktiv 89/686/EEC