Läs mer
Ansell™ Microgard™ FR Overall med huva
Produktkod. 15556424 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15556424 Intermediär Paket med 30
15566424 Betydande Paket med 30
15576424 X-large Paket med 30
15586424 2X-large Paket med 25
15596424 3X-large Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Microgard™ FR ska aldrig bäras isolerat för flamskydd. Bär alltid ovanpå plagg som uppnår EN533 Index 2 eller högre.
Produktkod. 15556424 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer BL95S0011103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Microgard™ FR ska aldrig bäras isolerat för flamskydd. Bär alltid ovanpå plagg som uppnår EN533 Index 2 eller högre.
Designad för att bäras över vävda termiska skyddsplagg som t.ex NOMEX™ Ansell Microgard™ FR är ett flamskyddat material som ger skydd mot partiklar och lätt vätskestänk utan att kompromissa med arbetarskyddet i händelse av brand* .
  • Overall med 2-delad huva, sydda sömmar, elastisk huva, handleder, midja och vrister
  • 2-vägs dragkedja fram med stormklaff
  • Flamskyddsbehandlad Sontara/trämassa/polyesterväv
  • 3-trådiga overlocksömmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flamsäker overall med luva
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Färg Blått
Disponibel Limited-use
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja fram med stormklaff
Sömtyp Sydd
Sterilitet Non-sterile
Motstånd Chemicals
Certifikat och efterlevnad Katt. III Typ 5 & 6, EN533 Index 1, EN1073-2, EN1149-1
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva