Läs mer
Contec™ MicroGenesis Microfiber High Duster XF Cover
Produktkod. 30274785 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
37,47 x 10,16 cm (14,75 x 4 tum)
Produktkod. Mått (L x B)
30274785 37,47 x 10,16 cm (14,75 x 4 tum)
1 options
Produktkod. 30274785 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer MGMP0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 SEK
    1745.21 SEK / Paket med 200
    Save 514.79 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
High Duster XF gör rengöring av svåråtkomliga utrymmen lättare när den är ihopkopplad med MicroGenesis Microfiber High Duster Covers. Den flexibla kroppen på verktyget med hög dammduk böjs för att krama om ytkonturer och minskar förarens belastning.
  • Minskar risken för korskontaminering när den paras ihop med en High Duster XF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Duster Cover
Mått (L x B) 37,47 x 10,16 cm (14,75 x 4 tum)