Beskrivning
- Syntetisk konstruktion är kompatibel med vanliga desinfektionsmedel som quats, peroxider och blekmedel
- Ny pad för varje användning förenklar kvalitetskontroll, lager- och utrymmeshantering, allt utan risk för korskontaminering
- Kompatibel med de flesta befintliga hårdvara
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 10 x 44 cm (4 x 17,5 tum) |
| Produkttyp | Mopp ram |
| Färgkod | Vitt |
| Färg | Blått |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Polypropen |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?