Beskrivning
- Syntetisk mikrofiber
- Lätt och kostnadseffektiv mopp
- Engångsbruk - Av 6 kvm täckning
- Idealisk för borttagning av grov jord och fina partiklar
Specifikationer
Specifikationer
| Mått | 390 x 130 mm |
| Produkttyp | Mopphuvud |
| Färgkod | Vitt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | MicroGenesis Mopp |
| Färgkodad | Nej |
| Material | Syntetisk mikrofiber |