Beskrivning
- Innehåller inget bindemedel
- Lämplig för användning vid och upp till 500 °C
- Inte påverkad av fukt
- Lämplig för mikrofiltrering på grund av fina fibrer
- Hög lastkapacitet
- Hög kemisk renhet
- gjord med avmineraliserat vatten
- Hög permeabilitet för luft
Användningsområden:
- Filtrering av industrivatten, sötvattenalger, dricksvatten, Proteiner, prover för HPLC, lösningsmedel
- Sedimenthalt i petroleumprodukter
- Ligandbindningstest
- Övervakning av luftföroreningar
- Membran förfilter
- Radioimmuno tester
- Suspenderade fasta ämnen i vatten, röker
- Vätskescintillationsräkning
- Cellsamling
- Fetthalt i mejeriprodukter
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 75 g/m 2 |
| Filtertyp | Mikrofilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | Borsilikatglas |
| Porstorlek | 0,7μ m |
| Filtreringstid | 310 sek. |
| För användning med (applikation) | Luftföroreningskontroll, separering av sot före gasanalysatorer, stödvägning i våganalyser och torktumlare |
| Kvalitet | 263 |
| Kvantitet | 100 pack |
| Yttyp | Icke-hygroskopisk |
| Visa mer |