Läs mer
Fisherbrand™ Mikroglasfiberfilter, klass 261
Produktkod. 11704083 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11704083 47 mm Paket med 100
11512083 25 mm Paket med 100
11532083 70 mm Paket med 100
11714083 90 mm Paket med 100
11724083 110 mm Paket med 100
11734083 125 mm Paket med 100
11744083 150 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11704083
Beräknad leverans: 05-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med 100 % borosilikat mikroglasfibrer och är fria från bindemedel. Fisherbrand™ Mikroglasfiberfilter är särskilt lämpliga för mikrofiltrering på grund av mycket fina fibrer.
  • Hög lastkapacitet
  • Utmärkta nivåer av partikelretention (porstorlek 0,7 till 2,7 μm)
  • Kemisk beständighet mot många lösningsmedel och reagenser
  • Icke-hygroskopisk och biologiskt inert
  • Hög permeabilitet mot att luft passerar
  • Lämplig för användning vid och upp till 500 °C
Tillämpningar: filtrering av industrivatten, ligandbindningstest, proteinfiltrering, radioimmunotester, suspenderade sollider i vatten (EN872-norm), dricksvattenfiltrering, celluppsamling
Specifikationer
Basvikt 52 g/m 2
Filtertyp Mikrofilter
Formatera Skiva
Material Borsilikatglas
Porstorlek 1.2μ m
Filtreringstid 100 sek.
För användning med (applikation) Filtrering av industrivatten, ligandbindningstest, Proteinfiltrering, radioimmunotester, suspenderade fasta ämnen i vatten, dricksvattenfiltrering, celluppsamling
Kvalitet 261
Yttyp Icke-hygroskopisk
Temperatur (metrisk) Max 500 °C
Tjocklek (engelska) 0,01 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.26 mm
Typ Filtrera
Diameter (metrisk) 47 mm