Beskrivning
- Hög lastkapacitet
- Utmärkta nivåer av partikelretention (porstorlek 0,7 till 2,7 μm)
- Kemisk beständighet mot många lösningsmedel och reagenser
- Icke-hygroskopisk och biologiskt inert
- Hög permeabilitet mot att luft passerar
- Lämplig för användning vid och upp till 500 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Basvikt | 52 g/m 2 |
| Filtertyp | Mikrofilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | Borsilikatglas |
| Porstorlek | 1.2μ m |
| Filtreringstid | 100 sek. |
| För användning med (applikation) | Filtrering av industrivatten, ligandbindningstest, Proteinfiltrering, radioimmunotester, suspenderade fasta ämnen i vatten, dricksvattenfiltrering, celluppsamling |
| Kvalitet | 261 |
| Yttyp | Icke-hygroskopisk |
| Temperatur (metrisk) Max | 500 °C |
| Visa mer |