Läs mer
Fisherbrand™ Mikroglasfiberfilter, klass 262
Produktkod. 11714113 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11714113 47 mm Paket med 50
1 options
Produktkod. 11714113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 100 % borosilikat mikroglasfibrer. Fisherbrand™ Mikroglasfiberfilter, grad 262 är icke-hygroskopiska och biologiskt inerta. De visar kemisk resistens mot de flesta lösningsmedel och reagens (förutom fluorvätesyra).
  • Innehåller inget bindemedel
  • Lämplig för användning vid och upp till 500 °C
  • Inte påverkad av fukt
  • Lämplig för mikrofiltrering på grund av fina fibrer
  • Hög lastkapacitet
  • Hög kemisk renhet
  • gjord med avmineraliserat vatten
  • Hög permeabilitet för luft
Användningsområden:
  • Filtrering av industrivatten, sötvattenalger, dricksvatten, Proteiner, prover för HPLC, lösningsmedel
  • Sedimenthalt i petroleumprodukter
  • Ligandbindningstest
  • Övervakning av luftföroreningar
  • Membran förfilter
  • Radioimmuno tester
  • Suspenderade fasta ämnen i vatten, röker
  • Vätskescintillationsräkning
  • Cellsamling
  • Fetthalt i mejeriprodukter
Specifikationer
Basvikt 120 g/m 2
Filtertyp Mikrofilter
Formatera Skiva
Material Borsilikatglas
Porstorlek 2.7μ m
Filtreringstid 30 sek.
För användning med (applikation) Membran förfilter
Kvalitet 262
Yttyp Icke-hygroskopisk
Temperatur (metrisk) Max 500 °C
Tjocklek (engelska) 0,02 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.53 mm
Typ Filtrera
Diameter (metrisk) 47 mm