Läs mer
Ansell™ Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 Overaller med huva
Produktkod. 15546474 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15546474 Intermediär Paket med 10
15556474 Betydande Paket med 10
15566474 X-large Paket med 10
15576474 2X-large Paket med 10
15586474 3X-large Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15546474 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer OR50T0011103
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-03-2027
Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 Overaller med huva når nya nivåer inom kemikalieskydd och har konstruerats för att skydda. Det mycket synliga flerskiktstyget är starkt, hållbart och lämpligt för arbetare i extremt riskfyllda områden, inklusive HAZMAT-insatsteam
  • Overall med 2-delad huva
  • Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar
  • Sömmarna är ultraljudssvetsade och tejpade
  • Mycket synlig ljus orange färg för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Vätsketät design med dubbla dragkedjor utan behov av ytterligare tejpning
  • Ger en barriär mot många organiska och oorganiska kemikalier och biologiska faror
  • Bekvämt flerskiktsmaterial är lätt, men ändå starkt och hållbart
  • Skydd -> 480 minuters genombrottstid mot 14 av 15 kemikalier listade i EN ISO 6529
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Flerlagers tyg
Färg Orange
Disponibel Begränsad användning
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Stickning
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Vätsketät dubbel dragkedja
Sömtyp Inspelat, Svetsat
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Kemikalier
Certifikat och efterlevnad Katt. III Typ 3-B, 4-B, 5-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Beskrivning Resår med dubbelstickad innermudd
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva