Läs mer
Ansell™ Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 Overaller med huva
Produktkod. 15566474 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15566474 X-large Paket med 10
15576474 2X-large Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15566474 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer OR50T0011105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 Overaller med huva når nya nivåer inom kemikalieskydd och har konstruerats för att skydda. Det mycket synliga flerskiktstyget är starkt, hållbart och lämpligt för arbetare i extremt riskfyllda områden, inklusive HAZMAT-insatsteam
  • Overall med 2-delad huva
  • Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar
  • Sömmarna är ultraljudssvetsade och tejpade
  • Mycket synlig ljus orange färg för förbättrad arbetarsäkerhet
  • Vätsketät design med dubbla dragkedjor utan behov av ytterligare tejpning
  • Ger en barriär mot många organiska och oorganiska kemikalier och biologiska faror
  • Bekvämt flerskiktsmaterial är lätt, men ändå starkt och hållbart
  • Skydd -> 480 minuters genombrottstid mot 14 av 15 kemikalier listade i EN ISO 6529
  • Antistatisk enligt EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Flerlagers tyg
Färg Orange
Disponibel Limited-use
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Sticka
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel, elastisk
Förslutningstyp Vätsketät dubbel dragkedja
Sömtyp Tejpade, Svetsad
Sterilitet Non-sterile
Motstånd Chemicals
Certifikat och efterlevnad Katt. III Typ 3-B, 4-B, 5-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1
Beskrivning Resår med dubbelstickad innermudd
Antal fickor Hold (Håll)
Stil Inkluderar huva