Läs mer
Ansell™ Micrograd™ MICROCHEM™ 5000 Overaller med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Overall med 2-delad huva
- Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar
- Sömmarna är ultraljudssvetsade och tejpade
- Mycket synlig ljus orange färg för förbättrad arbetarsäkerhet
- Vätsketät design med dubbla dragkedjor utan behov av ytterligare tejpning
- Ger en barriär mot många organiska och oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Bekvämt flerskiktsmaterial är lätt, men ändå starkt och hållbart
- Skydd -> 480 minuters genombrottstid mot 14 av 15 kemikalier listade i EN ISO 6529
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerlagers tyg |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Limited-use |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Sticka |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |