Description
- Overall med 2-delad huva
- Elastiska dubbla muddar (stickad innermanschett), midja och anklar
- Sömmarna är ultraljudssvetsade och tejpade
- Mycket synlig ljus orange färg för förbättrad arbetarsäkerhet
- Vätsketät design med dubbla dragkedjor utan behov av ytterligare tejpning
- Ger en barriär mot många organiska och oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Bekvämt flerskiktsmaterial är lätt, men ändå starkt och hållbart
- Skydd -> 480 minuters genombrottstid mot 14 av 15 kemikalier listade i EN ISO 6529
- Antistatisk enligt EN 1149-5
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Skyddsoveraller |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Flerlagers tyg |
| Färg | Orange |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk, Stickning |
| Hals stil | Med huva |
| Show More |