Läs mer
Vileda Professional™ MicroIntensive™ L ärm
Beskrivning
- Engångs, dubbelsidiga ärmar och fodral
- Förtvättad och enstaka säck med partikodnummer
- 4 lager konstruktionsrengörande sida är 100 % polyester-mikrofiberblandning, stickad och präglad; två mellanlager är 100 % polyester och baksidan är 100 % polyester
- Hög uppsugningsförmåga med utmärkt rengöringsförmåga
- Bevisad bakterieminskning på 99,99 %
- Idealisk för förberedning och drag- och lyftmetoder
- Passar CE Multi-Surface Cleaner™
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ärmskydd |
| Färg | Vitt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Storlek | 18 tum |
| Kvantitet | 50 |
| För användning med (applikation) | CE Multi-Surface Cleaner |
| Material | Polyester mikrofiberblandning |