Läs mer
Vileda Professional™ MicroIntensive™ L Omslag
Produktkod. 17832466
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
17832466 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 17832466 Leverantör Vileda Professional™ Leverantörsnummer 162385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5000.00 SEK
    3626.91 SEK / Paket med 50
    Save 1373.09 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa specialverktyg ovan golvet är idealiska för ytor som är svåra att nå, rengöra och desinficera. Verktygen är lätta att använda och ergonomiska, vilket tillåter full rörelseomfång under rengöring och desinficering. Högpresterande polyester - mikrofiber engångshylsor och överdrag ger ett utmärkt rengöringsresultat.
  • Engångs, dubbelsidiga ärmar och fodral
  • Förtvättad och enstaka säck med partikodnummer
  • 4 lager konstruktionsrengörande sida är 100 % polyester-mikrofiberblandning, stickad och präglad; två mellanlager är 100 % polyester och baksidan är 100 % polyester
  • Hög uppsugningsförmåga med utmärkt rengöringsförmåga
  • Bevisad bakterieminskning på 99,99 %
  • Idealisk för förberedning och drag- och lyftmetoder
  • Passar CE SoftWall Cleaner™ och CE-tank Cleaner™
Specifikationer
Produkttyp Ramskydd för verktyg över golvet
Färg Vitt
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Storlek 15 tum
Kvantitet 50
För användning med (applikation) CE Softwall Cleaner och CE Tank Cleaner
Material Polyester mikrofiberblandning