Läs mer
Hamilton Microlab 600 Bottenplatta
Produktkod. 31257803
Change view
Längd (engelska):
9,75 tum
Produktkod. Längd (engelska)
31257803 9,75 tum
1 options
Produktkod. 31257803 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 660968801
Beräknad leverans: 12-11-2026
Ger en stabil yta för dispenser och utspädare, minskar vibrationer och förhindrar vält eller förskjutning. Säkerställer pålitlig drift i livliga laboratoriemiljöer.
  • Microlab 600 Base Plate förbättrar instrumentstabiliteten under drift
  • Ingår i alla nya Microlab 600-seriens dispensers och utspädare
  • Mått: 9,75 x 8,75 tum
Specifikationer
Längd (engelska) 9,75 tum
Bredd (engelska) 8,75 tum