Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System
Beskrivning
- Finns som ett enkel- eller dubbelsprutsystem
- Högt vridmoment, precisionsstegmotorer ger positionsnoggrannhet
- Stöder sprutor från 10 μL till 50 ml
- Ethernet-port för kommunikation med styrenhet eller företagsnätverk
- Printer Kit tillgängligt
Funktioner för sprutpump
- Ventilmotorer med högt vridmoment
- Precisionssprutdrift med 48 000 stegs upplösning under 60 minuter
- Upplysta strömknappar och prime knappar
- Oberoende vänster och höger triggerportar
- Fläktlös värmeventil
- 24V strömingång
- CAN Daisy Chain in/ut
- RS-232 konsolport
- Power over Ethernet (PoE)
- TTL-ingång/utgång
Spädare för dubbla sprutor
- Skapar en utspädning på upp till 1:50 000 i ett enda steg
- Minskar beredningstid och slöseri med buffert
- Tvättar slangarna mellan varje prov
- Skriver ut på standard, icke-termisk 8 1/2x 11 och A4 papper
- Gränssnitt med det kostnadsfria mjukvarupaketet som är tillgängligt för Advanced Microlab™ enheter
- Uppfyller regulatoriska CFR21 Part 11 och FDA GMP/GLP-krav genom att bekvämt skriva ut alla loggfiler direkt från enhetens styrenhet
Dispenser: Provspik, Titrering, Djurdosering (oral sondmatning), Reagenstillsats till kemiska reaktorer, Flödeskemi, Tillverkning t.ex. Kvicksilverdispensering för glödlampor, Bläckpatronfyllning, Lim och epoxidispensering, Nasala terapeutiska medel (viskösa),
Kontaktlinsspädare: Forensisk blodalkoholanalys och urinanalys, minig analyslaboratorier metalldetektering, miljöanalys vatten- och jordtester, oljeanalys förebyggande underhåll, alkoholtestning av öl och vintillverkning
Beställningsinfo
Microlab 600 Printer Kit säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Spädare för dubbla sprutor |
| Controllertyp | Avancerad styrenhet |