Läs mer
Hamilton Microlab 700, Dubbel utspädare Engångsspetshandprob
Produktkod. 31257772
Change view
Produkttyp:
Handsond med utbytbart spetsstycke
Produktkod. Produkttyp
31257772 Handsond med utbytbart spetsstycke
1 options
Produktkod. 31257772 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10103470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123509.25 SEK
    120995.08 SEK / Paket med 1
    Save 2514.17 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Halvautomatiskt högprecisionssystem för vätskehantering utformat för noggrann dosering. Idealiskt för tillämpningar där korskontaminering måste undvikas.
  • Microlab 700 Dubbel sprutututspädare med engångsspetshandprob (PN: 10103470)
  • Designad för att förbättra genomströmning och konsekvens i manuella pipetteringsuppgifter
  • Möjliggör semi-automatiserad vätskehantering, utspädning och dosering
  • Levererar över 99 % noggrannhet för precisa resultat
  • Har en mycket inert vätskeväg som är lämplig för känsliga tillämpningar
Specifikationer
Produkttyp Handsond med utbytbart spetsstycke
För användning med (utrustning) Microlab 700-serien