Läs mer
Hamilton Microlab 700-serien, dubbel spruta kontinuerlig dispenser med premiumkontroller
Produktkod. 31257781
Change view
Inkluderar:
10 ml sprutor
Produktkod. Inkluderar
31257781 10 ml sprutor
1 options
Produktkod. 31257781 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10103467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114215.71 SEK
    100148.05 SEK / Paket med 1
    Save 14067.66 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Dubbel spruta kontinuerlig dispenser är en mångsidig, halvautomatisk precisionsvätskehanterare som kräver att båda sprutorna har samma volym.
  • Microlab 700-seriens dubbla sprutor är designade för att öka genomströmningen och förbättra upprepbarheten vid manuell pipettering
  • Tillgängliga konfigurationer inkluderar:
    • PN: 10103465 - Dubbel spruta kontinuerlig dispenser med avancerad styrenhet
    • PN: 10103467 - Dubbel spruta kontinuerlig dispenser
  • Möjliggör semi-automatiserade processer för vätskehantering, utspädning och dosering
  • Leverera 99%+ noggrannhet för pålitliga och konsekventa resultat
  • Har en mycket inert vätskeväg som är lämplig för känsliga och krävande tillämpningar
  • Idealiskt för laboratorier som kräver precisa, upprepningsbara och effektiva arbetsflöden för vätskehantering
Specifikationer
Produkttyp Halvautomatisk utspädningsautomat
Inkluderar 10 ml sprutor