Läs mer
Hamilton Microlab 700-serien, dubbel sprutspädare med avancerad kontroll
Produktkod. 31257810
Change view
Inkluderar:
2,5 ml och 250 μl sprutor
Produktkod. Inkluderar
31257810 2,5 ml och 250 μl sprutor
1 options
Produktkod. 31257810 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10103468
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105233.32 SEK
    103091.17 SEK / Paket med 1
    Save 2142.15 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Dubbel sprutututspädare är ett halvautomatiskt, högprecisionssystem för vätskehantering som är utformat för att utföra stora utspädningar i ett enda steg.
  • Microlab 700-seriens dubbla sprutututtunnare är utformade för att förbättra genomströmning och konsekvens i manuella pipetteringsarbetsflöden
  • Tillgängliga konfigurationer inkluderar:
    • PN: 10103468 (ML715-DIL) - Dubbel sprutututspädare med avancerad kontroller
    • PN: 10103471 (ML725-DIL) - Dubbel sprutututspädare med premiumkontroller
  • Möjliggöra semi-automatiserade vätskehanterings-, utspädnings- och doseringsprocesser
  • Leverera 99%+ noggrannhet för precisa och pålitliga resultat
  • Har en mycket inert vätskeväg som är lämplig för känsliga och krävande tillämpningar
  • Konfigurerad med två sprutor (50 ml och 10 μl) för hög flexibilitet
  • Kan utföra en utspädning på upp till 50 000 gånger i ett enda steg
  • Idealiskt för laboratorier som kräver högprecision, repeterbar och effektiv utspädningsflöden
Specifikationer
Produkttyp Halvautomatisk utspädningsautomat
Inkluderar 2,5 ml och 250 μl sprutor