Läs mer
Hamilton Microlab 700-serien, dubbel sprutututa med avancerad styrenhet
Produktkod. 31257804
Change view
Inkluderar:
1 ml spruta
Produktkod. Inkluderar
31257804 1 ml spruta
1 options
Produktkod. 31257804 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10103461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109507.36 SEK
    107278.21 SEK / Paket med 1
    Save 2229.15 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Dubbelsprutdispenser är en mångsidig, halvautomatisk precisionsvätskehanterare designad för noggrann och reproducerbar vätskehantering.
  • Microlab 700-seriens dubbla sprutututor är designade för att öka genomströmningen och förbättra repeterbarheten vid manuell pipettering
  • Tillgängliga konfigurationer inkluderar:
    • PN: 10103461 - Dubbel sprutututa med avancerad styrenhet
    • PN: 10103464 - Dubbel sprutututa med premiumkontroller
  • Möjliggöra tillförlitliga semi-automatiserade processer för vätskehantering, utspädning och dosering
  • Leverera 99%+ noggrannhet för konsekventa och precisa resultat
  • Har en mycket inert vätskebana som är lämplig för känsliga tekniker och tillämpningar
  • Stöd laboratorier som kräver effektiva, upprepbara och högprecisionsarbetsflöden för vätskehantering
Specifikationer
Produkttyp Halvautomatisk utspädningsautomat
Inkluderar 1 ml spruta