Läs mer
Hamilton Microlab 700-serien, enkel sprutututa med avancerad styrenhet
Produktkod. 31257819
Change view
Inkluderar:
1 ml spruta
Produktkod. Inkluderar
31257819 1 ml spruta
1 options
Produktkod. 31257819 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10103458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90099.75 SEK
    88265.66 SEK / Paket med 1
    Save 1834.09 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
En enkel sprututa är en mångsidig, halvautomatisk precisionsvätskehanterare med en ventil som kopplar sprutan direkt till slangen för kontrollerad och exakt dosering.
  • Microlab 700-seriens enkla sprutututor är mångsidiga, halvautomatiska precisionsvätskehanteringssystem
  • Tillgängliga konfigurationer inkluderar:
    • PN: 10103458 (ML710-DIS) - Enkel sprututa med avancerad styrenhet
    • PN: 10103460 (ML720-DIS) - Enkel sprutututa med premiumkontroller
  • Designad för att öka genomströmningen och förbättra upprepbarheten i manuella pipetteringsapplikationer
  • Möjliggöra semi-automatiserade vätskehanterings-, utspädnings- och doseringsprocesser
  • Leverera 99%+ noggrannhet för precisa och konsekventa resultat
  • Har en mycket inert vätskebana som är lämplig för känsliga tekniker och tillämpningar
  • Använd en enkelventilskonfiguration som kopplar sprutan direkt till slangen för kontrollerad och exakt dosering
  • Idealiskt för laboratorier som kräver flexibla, pålitliga och högprecisionsarbetsflöden för vätskehantering
Specifikationer
Produkttyp Halvautomatisk utspädningsautomat
Inkluderar 1 ml spruta