Läs mer
Wheaton™ Microlink Lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Halsfinish:
20-400
33-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Prolonged Period of Time Over Wide Temperature Range |
| Halsfinish | 33-400 |
| Produkttyp | Microlink Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |