Läs mer
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Dispenser för flaska
Produktkod. 15866895 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 30 ml
5 till 60 ml
Ökar:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Noggrannhet:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,180 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Noggrannhet Förpackningsstorlek
15866895 5 till 60 ml 1,0 ml ±0,360 ml Varje
15816895 1 till 10 ml 0,2 ml ±0,060 ml Varje
15856895 0,5 till 5 ml 0,1 ml ±0,030 ml Varje
15846895 2,5 till 30 ml 0,5 ml ±0,180 ml Varje
15826895 10 till 100ml 2,0 ml ±0,600 ml Varje
15836895 0,25 till 2,5 ml 0,05 ml ±0,015 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15866895
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2406.90 SEK
    1810.08 SEK / Paket med 1
    Save 596.82 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROLIT SCITUS Bottle Top Dispensers med fjäderlös Valve™ teknologin är högprecisionsinstrument för vätskehantering som erbjuder en sofistikerad blandning av egenskaper och funktionalitet över sex unika volymområden.
  • EasyKnob™ är en specialdesignad volymjusteringsratt som tillåter 180° rotation för enkel och enkel volyminställning
  • Utrustad med en PTFE-kolv med en ETP O-ring som underlättar smidig och enkel rörelse och säkerställer hög kemisk kompatibilitet
  • Vårlös Valve™ teknologi som underlättar smidig och syltfri funktion
  • Försedd med FlexiNozzle™ , ett justerbart tillförselmunstycke som erbjuder en hög grad av flexibilitet, vilket underlättar enkel dispensering i krävande laboratorieförhållanden
  • En specialdesignad adapter tillåter 360° rotation, vilket underlättar fullständig arbetsflexibilitet
  • Kalibrerad i en ISO 17025 ackrediterat laboratorium enl ISO 8655 standarder; Kalibreringscertifikat ingår inuti, tillsammans med ett kalibreringsverktyg för snabb kalibrering i labbet
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C och 15 psi under en varaktighet på 10 till 15 minuter
Specifikationer
Noggrannhet ±0,360 ml
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Volym (metrisk) 5 till 60 ml
För användning med (applikation) Precision och tillförlitlighet i praktiska laboratoriemiljöer
Ökar 1,0 ml
Modell SCI-60