Läs mer
Fisherbrand™ MICROLIT SCITUS Dispenser för flaska
Produktkod. p-8627011 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 30 ml
5 till 60 ml
Ökar:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Noggrannhet:
±0,015 ml
±0,030 ml
±0,060 ml
±0,180 ml
±0,360 ml
±0,600 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15816895
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICROLIT SCITUS Bottle Top Dispensers med fjäderlös Valve™ teknologin är högprecisionsinstrument för vätskehantering som erbjuder en sofistikerad blandning av egenskaper och funktionalitet över sex unika volymområden.
  • EasyKnob™ är en specialdesignad volymjusteringsratt som tillåter 180° rotation för enkel och enkel volyminställning
  • Utrustad med en PTFE-kolv med en ETP O-ring som underlättar smidig och enkel rörelse och säkerställer hög kemisk kompatibilitet
  • Vårlös Valve™ teknologi som underlättar smidig och syltfri funktion
  • Försedd med FlexiNozzle™ , ett justerbart tillförselmunstycke som erbjuder en hög grad av flexibilitet, vilket underlättar enkel dispensering i krävande laboratorieförhållanden
  • En specialdesignad adapter tillåter 360° rotation, vilket underlättar fullständig arbetsflexibilitet
  • Kalibrerad i en ISO 17025 ackrediterat laboratorium enl ISO 8655 standarder; Kalibreringscertifikat ingår inuti, tillsammans med ett kalibreringsverktyg för snabb kalibrering i labbet
  • Fullständigt autoklaverbar vid 121 °C och 15 psi under en varaktighet på 10 till 15 minuter
Specifikationer
Noggrannhet ±0,060 ml
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Volym (metrisk) 1 till 10 ml
För användning med (applikation) Precision och tillförlitlighet i praktiska laboratoriemiljöer
Ökar 0,2 ml
Modell SCI-10