Läs mer
Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2 mL fast vinkelrotor för kompakt och 1,6 L och 4 L General Purpose X Pro och ST Plus Centrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Utför höghastighetsseparationer vid 15 200 rpm med hjälp av Thermo Scientific™ Microliter 30 x 2mL rotor med fast vinkel.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ X1, Sorvall ST 16, Megafuge™ 16, Multifuge™ X1, SL 16-serien
Rekommenderas för:
Stöder mikrovolymprotokoll inklusive nukleinsyra- eller proteinlysatberedning och PCR-reaktionsinställning.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Microliter 30 x 2mL rotor med fast vinkel |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 30 x 2 ml |
| Max. RCF | 25,830 x g |
| Max. Hastighet | 15,200 rpm |
| Radie (metrisk) | 10 cm |
| Max. Rörlängd | 50 mm |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 16, Multifuge X1, SL 16-serien |
| Vinkel | 45° |
| Show More |