Läs mer
Thermo Scientific™ Microliter 48 x 2 mL förseglad aluminium rotor med fast vinkel för kompakta och 1,6 L och 4 L allmänna centrifuger
Produktkod. 10637455 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
48 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10637455 48 x 2 ml Varje
1 options
Produktkod. 10637455 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003602
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Stöd för mikrovolymprotokoll, med kapacitetsflexibilitet med adaptrar från 12 till 24 ml
Stöd mikrovolymprotokoll med Thermo Scientific™ Microliter 48 x 2mL förseglad aluminiumrotor med fast vinkel, som har riklig flexibilitet när det gäller kapacitet, med adaptrar från 12 till 24mL. Välj mellan PCR och Microtubes.
Beställningsinformation:
Röradaptrar säljs separat i set om 24 st. Kontakta din försäljningsrepresentant för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST 40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series
Rekommenderas för:
DNA-, RNA-, plasmid- och proteinisolering med små volymer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Microliter 48 x 2mL förseglad aluminium fast vinkelrotor
Material Aluminium
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 48 x 2 ml
Max. RCF 25,314 x g
Max. Hastighet 15,200 rpm
Radie (metrisk) 9.8 cm
Radie (metrisk) Min. 5.9 cm
K-faktor 556
Max. Rörlängd 50 mm
Max. Diameter på rör 11 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall Legend X1, Sorvall ST 40, Sorvall ST 16, Multifuge X3/X3F, Multifuge X1, Megafuge 40, Megafuge 40/40R, Multifuge X3/X3R Centrifuge Series.
Vinkel 45°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja