Läs mer
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm ScrewTin Autosampler-flaskalock med PTFE/Silicon Septa
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Septum | PTFE, silikon |
| Antal per förpackning | 100 |
| Produktlinje | MicroLiter |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| För användning med (utrustning) | 9 mm autosamplerflaskor - MicroLiter |
| Produkttyp | Skruvlock |