Läs mer
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm skruvgänga autosamplerflaskor
Produktkod. 16408905 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
Färg:
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Markeringspunkt
16408905 2 ml Klart Ja
1 options
Produktkod. 16408905 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 091200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Endast injektionsflaskor. (Kåpor säljs separat.)
MicroLiter 9 mm autosampler skruvgänga flaskor är identiska, rena och pålitliga och är certifierade för att säkerställa optimal prestanda och reproducerbara resultat.
Prestanda lika med en 11 mm crimp-top-flaska. Insatser tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borosilikatglas (typ 1)
Volym (metrisk) 2 ml
Material (Beläggning) Obehandlad
Antal per förpackning 100
Produktlinje MicroLiter
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Ja
För användning med (utrustning) 9 mm skruvlock - MicroLiter
Höjd (metrisk) 32 mm