Läs mer
Hamilton™ Microliter™ och Gastight™ CTC och LEAP Technologies LC PAL Autosampler-sprutor
Nålmätare:
22 G
22s G
Anslutningstyp:
Cementerad
Fast
Längd (engelska):
2 tum
2,2 tum
Modell:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Sprutor i denna kategori är antingen 700-serien Microliter eller 1700 och 1000 serier Gastäta sprutor. Microliter sprutor har kolvar i rostfritt stål som är handmonterade på glastunnor och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har PTFE-kolvspetsar som skapar täta anslutningar mellan sprutcylindrar och kolvar, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
- C-Line med högtemperaturkolvspets
- Justerbar kolvknapp för kolvspetsavstånd
- PTFE/polymer för temperaturstabilitet
- Nav- och nåldesign för noll överföring
- Polerad och belagd sprutglascylinder kemisk tröghet
- Sprutans avslutningar: fast nål (FN), cementerad luer-spets nål (LTN)
- Trubbig nålspetsstil: 3
- Hittade på CTC kromatografisprutor
- Direkt infästning av nål på pipan
- För medelstora sprutor
- Nålar cementeras i sprutcylindrar av glas vid punkter som motsvarar nollgraderingsmärket
- Får inte autoklaveras
- Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,18 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,016 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.041 cm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,0283 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,35 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.461 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.902 cm |
| Visa mer |