Läs mer
Hamilton™ Microliter™ och Gastight™ CTC och LEAP Technologies LC PAL Autosampler-sprutor
Produktkod. 15152514
Change view
Nålmätare:
22 G
22s G
Anslutningstyp:
Cementerad
Fast
Längd (engelska):
2 tum
2,2 tum
Modell:
701
1001
1002
1005
1701
1702
1710
1725
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Anslutningstyp Längd (engelska) Modell Förpackningsstorlek
15152514 22 G Fast 2,2 tum 1710 Varje
11592495 22s G Cementerad 2 tum 1702 Varje
10440743 22s G Fast 2 tum 1702 Varje
11517714 22s G Cementerad 2 tum 701 Varje
10078651 22s G Fast 2 tum 1710 Varje
11547774 22 G Cementerad 2 tum 1005 Varje
11527744 22 G Cementerad 2 tum 1001 Varje
15162514 22s G Fast 2,2 tum 1702 Varje
13515830 22s G Fast 2,2 tum 1702 Varje
11577734 22s G Fast 2 tum 1701 Varje
10797435 22 G Fast 2 tum 1725 Varje
10227974 22 G Cementerad 2 tum 1710 Varje
13293489 22s G Fast 2,2 tum 1710 Varje
10679009 22 G Cementerad 2 tum 1002 Varje
11527714 22 G Fast 2 tum 1750 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15152514 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 204400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2415.00 SEK
    2215.60 SEK / Paket med 1
    Save 199.40 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Designad för användning med CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt extended och andra autosamplare
Sprutor i denna kategori är antingen 700-serien Microliter eller 1700 och 1000 serier Gastäta sprutor. Microliter sprutor har kolvar i rostfritt stål som är handmonterade på glastunnor och är designade för vätskeprovtagning. Gastäta sprutor har PTFE-kolvspetsar som skapar täta anslutningar mellan sprutcylindrar och kolvar, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • C-Line med högtemperaturkolvspets
  • Justerbar kolvknapp för kolvspetsavstånd
  • PTFE/polymer för temperaturstabilitet
  • Nav- och nåldesign för noll överföring
  • Polerad och belagd sprutglascylinder kemisk tröghet
  • Sprutans avslutningar: fast nål (FN), cementerad luer-spets nål (LTN)
  • Trubbig nålspetsstil: 3
Fast nål (FN)
  • Hittade på CTC kromatografisprutor
  • Direkt infästning av nål på pipan
Luer Tip Cemented Needle (LTN)
  • För medelstora sprutor
  • Nålar cementeras i sprutcylindrar av glas vid punkter som motsvarar nollgraderingsmärket
  • Får inte autoklaveras
  • Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,016 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.041 cm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0283 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.146 cm
Diameter (metrisk) Yttre 0.775 cm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.072 cm
Längd (engelska) 2,2 tum
Längd (engelska) Nål 2 tum
Längd (metrisk) 56 mm
Produkttyp Gastät Autosampler spruta
Max. Tryck 68,9 bar
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 1710
Min. Temperatur (metrisk) 20 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) CTC LC PAL, HTC PAL, HTS PAL HTX PAL, PAL HTC-xt, PAL HTS-xt, PAL HTX-xt
Anslutningstyp Fast