Läs mer
Hamilton™ Microliter™ och Gastight™ Sprutor: Modell 701 för Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 ALS GC
Produktkod. 10376741
Nålmätare:
23 till 26s G
23s G
26s G
Modell:
701 N (Cementerad nål)
701 RN (borttagbar nål)
Nålpunktsnummer:
2
AS
Kvantitet:
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10376741
Brand: Hamilton™ 80387
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att arbeta med Agilent 7673, 7683, 7693 och 6850 Automatic Liquid Sampler (ALS) gaskromatografi (GC) autosamplers
Microliter sprutor har en kolv av rostfritt stål som är handmonterad på glascylindern och är designade för vätskeprovtagning.
Sprutavslutningar
  • Cementerad nål (N) - För sprutor med låg volym cementeras nålarna i sprutcylindern av glas vid en punkt som motsvarar nollgraderingsmärket. Med denna avslutning begränsas dödvolymen till nålens inre volym. Ej autoklaverbar. Nålmåttet bestäms av sprutvolymen och kan inte väljas av användaren.
  • Removable Needle (RN) - Nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
  • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 23s eller 26s
  • Point Style AS - Speciell konisk nålspets som används på autosampler-sprutor. Nålspetsen utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 23s, 26s, 23s-26s
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 23s G
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,0133 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.34 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,0238 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,26 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.6 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.64 mm
Längd (engelska) 1,7 tum
Längd (engelska) Nål 1,71 tum.
Längd (metrisk) 43 mm
Produkttyp Microliter Spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 155 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 701 N (Cementerad nål)
Nålpunktsnummer AS
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 μl
Längd (metrisk) nål 43.4 cm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Agilent 7673, 7683, 6850 Automatisk vätskeprovtagare, gaskromatografi Autosampler
Anslutningstyp Cementerad