Läs mer
Thermo Scientific™ Microliter Rotor för Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ /1.6R Centrifuger
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Innehåller
Rotor och lock
- Kapacitet: 48x 1,5/2 ml
- Max. Hastighet/RCF: 15 000 rpm/24 652x g
- Godkänd för bioinneslutning
- Adaptrar säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Microliter Rotor |
| Kapacitet | 48 x 1,5/2 ml |
| Max. RCF | 24,652 x g |
| Max. Hastighet | 15,000 rpm |
| För användning med (utrustning) | 1,6/1,6R Centrifuge |