Läs mer
Hettich Lab Technology™ Microliter Centrifuge
Produktkod. 10274042
Kapacitet:
30 x 1.5/2 mL
60 x 1.5/2 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10274042
Brand: Hettich Lab Technology™ 2405
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Microliter Centrifuge kan behandla mycket små prover vid mycket höga hastigheter. De kraftfulla, underhållsfria motorerna uppnår höga RCF-värden för bästa provresultat. Pålitlig och stadig temperaturkontroll, snabb förkylning och stand-by kylfunktioner håller en konstant provtemperatur.
  • Bättre resultat och fler prover på kortare tid - öka effektiviteten och genomströmningen i ditt labb
  • Brett utbud av möjligheter på grund av de olika modeller och tillbehör som finns tillgängliga
  • Förkylningsfunktion för snabb drift - pålitliga och stabila temperaturkontrollsystem med snabb förkylning och standby-funktioner för exakt temperaturkontroll
Specifikationer
Kapacitet 30 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 15,000 rpm
Max. RCF 21,382 x g
Temperaturområde -10 °C till +40 °C
Typ Microliter Centrifuge
Säkerhetsfunktioner Lockets fallskydd
Djup (metriskt) 547 mm
Kylt Ja
Produktlinje MIKRO 200R