Läs mer
Hettich Lab Technology™ Microliter Centrifuge
Produktkod. 10792314
Change view
Kapacitet:
30 x 1,5/2 ml
60 x 1,5/2 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10792314 60 x 1,5/2 ml Varje
10274042 30 x 1,5/2 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10792314 Leverantör Hettich Lab Technology™ Leverantörsnummer 2205
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Microliter Centrifuge kan behandla mycket små prover vid mycket höga hastigheter. De kraftfulla, underhållsfria motorerna uppnår höga RCF-värden för bästa provresultat. Pålitlig och stadig temperaturkontroll, snabb förkylning och stand-by kylfunktioner håller en konstant provtemperatur.
  • Bättre resultat och fler prover på kortare tid - öka effektiviteten och genomströmningen i ditt labb
  • Brett utbud av möjligheter på grund av de olika modeller och tillbehör som finns tillgängliga
  • Förkylningsfunktion för snabb drift - pålitliga och stabila temperaturkontrollsystem med snabb förkylning och standby-funktioner för exakt temperaturkontroll
Specifikationer
Kapacitet 60 x 1,5/2 ml
Max. Hastighet 18,000 rpm
Max. RCF 31,514 x g
Inkluderar Vinkelrotor
Säkerhetsfunktioner Lockets fallskydd
Djup (metriskt) 650 mm
Produktlinje MIKRO 220R
Produkttyp Mikrolitercentrifug
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +40 °C