Läs mer
Greiner Bio-One MICROLON™ 200 12-brunnars Elisa Strips
Beskrivning
- Polystyren
- Medium bindning
- 1 x 12 brunn
- Platta bottenlister för Plate Frame 701185
- Klart
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Elisa Strip |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Platt botten (F-brunn) |
| För användning med (applikation) | ELISA |