Läs mer
Greiner Bio-One MICROLON™ 96-brunn ELISA Single-Break Strip Plattor
Produktkod. 10063301
Change view
Färg:
Blå, klar botten, Clear Bottom
Grön, klar botten, Clear Bottom
Klar, Blå, Blue
Klar, Grön, Green
Klar, Gul, Yellow
Klar, Röd, Red
Klart
Röd, klar botten, Clear Bottom
Bindande egendom:
Hög bindning
Medelstor bindning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bindande egendom unitSize
10063301 Klart Medelstor bindning -
13085093 Röd, klar botten, Clear Bottom Medelstor bindning -
13005103 Grön, klar botten, Clear Bottom Medelstor bindning -
13095093 Blå, klar botten, Clear Bottom Medelstor bindning -
10746732 Klart Hög bindning Paket med 100
13045103 Klar, Röd, Red Hög bindning -
13055103 Klar, Blå, Blue Hög bindning -
13065103 Klar, Grön, Green Hög bindning -
13075103 Klar, Gul, Yellow Hög bindning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10063301 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 705070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i kolorimetrisk immunanalys. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Tja ELISA Single-Break Strip-plattor kan brytas av separat och antalet utförda tester kan anpassas till antalet prover.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Individual wells can be pipetted without leaving residue
  • Flat bottom enables precise optical measurements
  • Suitable for transmission measurements
  • Specifica
Serviceplan
No
Garanti
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Single break
Bindande egendom Medelstor bindning
Formatera Strip Plate
Array 8 x 12
Bindningstyp Medium Binding
Färg Klart
Material Polystyrene
Antal Wells 96
Sterilitet Non-sterile
Ytbehandling Microlon
Well Shape Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) Colorimetric immunoassay
Kvantitet 100/Cs.
RNase fri Yes
Mått (L x B x H) 127.76 x 85.48 x 14.5 mm (5.02 x 3.36 x 0.5 in.)