Läs mer
Greiner Bio-One MICROLON™ 96-brunn ELISA Single-Break Strip Plattor
Produktkod. 10746732
Change view
Färg:
Blå, klar botten, Clear Bottom
Grön, klar botten, Clear Bottom
Klar, Blå, Blue
Klar, Grön, Green
Klar, Gul, Yellow
Klar, Röd, Red
Klart
Röd, klar botten, Clear Bottom
Bindande egendom:
Hög bindning
Medelstor bindning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bindande egendom unitSize
10746732 Klart Hög bindning Paket med 100
13085093 Röd, klar botten, Clear Bottom Medelstor bindning -
13005103 Grön, klar botten, Clear Bottom Medelstor bindning -
13095093 Blå, klar botten, Clear Bottom Medelstor bindning -
10063301 Klart Medelstor bindning -
13045103 Klar, Röd, Red Hög bindning -
13055103 Klar, Blå, Blue Hög bindning -
13065103 Klar, Grön, Green Hög bindning -
13075103 Klar, Gul, Yellow Hög bindning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10746732 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 705071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning i kolorimetrisk immunanalys. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Tja ELISA Single-Break Strip-plattor kan brytas av separat och antalet utförda tester kan anpassas till antalet prover.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Enskilda brunnar kan pipetteras utan att lämna rester
  • Platt botten möjliggör exakta optiska mätningar
  • Lämplig för transmissionsmätningar
  • Specifikt
Serviceplan
Nej
Garanti
Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Enstaka paus
Bindande egendom Hög bindning
Formatera Stripplåt
Array 8 x 12
Förpackning Innerpåsar med 10
Bindningstyp Hög bindning
Färg Klart
Produkttyp 96-brunnars mikroplatta
Material Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Microlon
Well Shape Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Kolorimetrisk immunanalys
Kvantitet 100/Cs.
RNase fri Ja
Mått (L x B x H) 127,76 x 85,48 x 14,5 mm (5,02 x 3,36 x 0,5 tum)