Läs mer
Greiner Bio-One Microlon™ Polystyren 96-brunn ELISA Mikroplattor
Beskrivning
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
- Spårbarhet från produktion genom ett definierat LOT-nummersystem
- Tillverkad av kristallklar polystyren
- Fotavtrycket är kompatibelt med automatiserade system
- Brunn till brunnsavstånd: 9 mm
- Alfanumerisk brunnskodning
- Lämplig för transmissionsmätningar
- Speciellt behandlad för att ge en ökad proteinbindning
- Brunnsprofil: F-botten / standard (platt botten)
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Bindande egendom | Hög bindning |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | ELISA Microplate |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |