Läs mer
Epredia™ Microm™ Kryostater värmeextraktor
Produktkod. 12033059 Handla allt Epredia Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
HM 550 och 560
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12033059 HM 550 och 560 Varje
1 options
Produktkod. 12033059 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 524510
Beräknad leverans: 17-02-2027
Använda Epredia™ Microm™ Kryostater Värmeextraktorer med Epredia™ Kryostater.
  • Flerpositionsvärmeextraktor är inbyggd på en vertikal axel för jämn frysning och enkel borttagning från provet
  • Kan manövreras från valfri position på frysstången
  • Frystiden förkortas om frysstadiet och vävnaden placeras på en aktiv Peltier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Värmeextraktor för HM560
Produkttyp Värmeextraktor
För användning med (utrustning) HM 550 och 560