Läs mer
Gilson™ Microman™ E Pipett med positiv förskjutning
Produktkod. 15314274 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15314274 100 till 1 000μ l Varje
1 options
Produktkod. 15314274 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FD10006
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Ger precision vid pipettering av problemvätskor. Microman™ E Pipett med positiv förskjutning ger 100 % skydd mot pipettkontamination.
  • Patenterat QuickSnap CP-beslagssystem.
  • Volym Säkringsknapp.
  • Nyformat handtag med en extra fingerkrok för att vila bekvämt i handen.
  • Helt synlig volymmätare på kroppen för att enkelt se volymen under pipettering.
  • Stor tryckknapp möjliggör enkel aspiration och dispensering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±3.00 till± 8.00
Certifikat och efterlevnad ISO-8655
Kompatibla tips Gilson™ MICROMAN™ och MICROMAN E™ positiva förskjutningspipetter
Färg Blå
Material Polypropen
Modell M1000E
Produktlinje Microman E
Typ Positiv förskjutningspipett
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
För användning med (applikation) Vätskor såsom oljor, kosmetika, blod, glycerol; och radioaktiva prover, RNA, DNA
Precision ≤1,60 till≤ 4.00