Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 7 mm diameter, runda, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 15152739 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förslits:
Ja
Nej
Material:
EVA
Silikon
Silikon, PTFE
Silikongummi
Formatera:
Kupolformad bas
Platt bas
Platt bas, stor penetrationsyta
Platt bas, stort penetrationsområde
Stegbas, liten penetrationsyta
Antal per förpackning:
100 mattor
5
5 Mats
50
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslits Material Formatera Antal per förpackning Förpackningsstorlek
15152739 Ja Silikon Platt bas, stort penetrationsområde 5 Mats Paket med 5
15142739 Nej Silikon Stegbas, liten penetrationsyta 5 Mats Paket med 5
15332165 Nej Silikon Platt bas, stort penetrationsområde 5 Paket med 5
15162739 Ja Silikon Stegbas, liten penetrationsyta 5 Mats Paket med 5
15122749 Nej Silikon, PTFE Platt bas 5 Mats Paket med 5
15132749 Ja Silikon, PTFE Platt bas 5 Mats Paket med 5
17473193 Nej EVA Kupolformad bas 100 mattor -
30286148 Nej Silikongummi Platt bas, stor penetrationsyta 50 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15152739 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 60180M116
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 7 mm diameter, rund, prestandanivå 2 för kromatografianalys med hög genomströmning. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 2 WebSeal™ 7 mm diameter runda 96-brunnars plattförseglingsmattor är designade för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde för högkapacitetstillämpningar med GC och HPLC/UHPLC och är idealiska för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa tätningsmattor med 96 brunnar är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004-standarderna.
Prestandanivå 2 Mats– för applikationer med hög genomströmning
  • Idealisk för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • GC-MS och LC-MS testade
  • Lämplig för HPLC/UHPLC, QA/QC och känsliga applikationer
  • Idealisk för att verifiera förekomst och kvantifiering av föreningar med detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Eliminerar korskontaminering av prover
  • Motstår kärnning och rivning
  • Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
  • WebSeal mattor är tillverkade av EVA (Etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
  • Silikonmattor är torrvärmeautoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Minska risken för felinjektion– För att täta dina tallrikar korrekt ’är det viktigt att använda rätt matta
  • Silikonmattor– Att använda en silikonmatta med rätt profil minskar prov- och lösningsmedelsavdunstning under dina arbetsflöden, ger bättre konsistens och är idealisk för långtidsförvaring.
  • Förslitsade mattor– Förslitsade mattor är effektiva för att minska felinjektioner och kan användas igen för bekräftande körningar på samma plattor utan förlust av lösningsmedel. Deras slitsar tillåter användning av pipettspetsar såväl som flerkanalspipetter.
  • Självhäftande tätningar– Självhäftande tätningar är effektiva som engångsförsegling, men kan inte användas för upprepade körningar. Undantaget är vår trelagers återförslutningstejp utan lim vid hålrummet.
Specifikationscertifierad
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal mattor är dimensionskontrollerade
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran
Om Thermo Scientific WebSeal Brunn plattor& Mats
Thermo Scientific WebSeal tallrikar och mattor finns i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-produkter är för vardagliga applikationer och är lämpliga för icke-reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-produkter är för tillämpningar med hög genomströmning och är lämpliga för reglerade labb som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-produkter är för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade labb som använder alla lösningsmedelstyper inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Inget motstånd
Material Silikon
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Antal per förpackning 5 Mats
Plugg diameter 7 mm
För användning med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Formatera Platt bas, stort penetrationsområde
Förslits Ja
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 2
Lim Hold (Håll)
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +121 °C
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet WebSeal 96-brunnars rund brunnsplatta
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.