Läs mer
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 7 mm diameter, runda, nivå 2 högkapacitetsapplikationer
Produktkod. 30286148 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Förslits:
Ja
Nej
Material:
EVA
Silikon
Silikon, PTFE
Silikongummi
Formatera:
Kupolformad bas
Platt bas
Platt bas, stor penetrationsyta
Platt bas, stort penetrationsområde
Stegbas, liten penetrationsyta
Antal per förpackning:
100 mattor
5
5 Mats
50
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslits Material Formatera Antal per förpackning Förpackningsstorlek
30286148 Nej Silikongummi Platt bas, stor penetrationsyta 50 -
15142739 Nej Silikon Stegbas, liten penetrationsyta 5 Mats Paket med 5
15332165 Nej Silikon Platt bas, stort penetrationsområde 5 Paket med 5
15162739 Ja Silikon Stegbas, liten penetrationsyta 5 Mats Paket med 5
15152739 Ja Silikon Platt bas, stort penetrationsområde 5 Mats Paket med 5
15122749 Nej Silikon, PTFE Platt bas 5 Mats Paket med 5
15132749 Ja Silikon, PTFE Platt bas 5 Mats Paket med 5
17473193 Nej EVA Kupolformad bas 100 mattor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30286148 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 60180M187
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Använda SureSTART™ WebSeal™ 96-brunnars plattförseglingsmattor, 7 mm diameter, rund, prestandanivå 2 för kromatografianalys med hög genomströmning. De är specifikationscertifierade och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004 standarder.
Thermo Scientific™ SureSTART™ Nivå 2 WebSeal™ 7 mm diameter runda 96-brunnars plattförseglingsmattor är designade för att säkerställa data av hög kvalitet med ett oavbrutet arbetsflöde för högkapacitetstillämpningar med GC och HPLC/UHPLC och är idealiska för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel.
Dessa tätningsmattor med 96 brunnar är specifikationscertifierade för att säkerställa autosampler-kompatibla fysiska dimensioner och överensstämmer med ANSI-SLAS 4-2004-standarderna.
Prestandanivå 2 mattor – för höggenomströmningsapplikationer
  • Idealiskt för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • GC-MS och LC-MS testade
  • Lämplig för HPLC/UHPLC, QA/QC och känsliga tillämpningar
  • Idealiskt för att verifiera förekomsten av föreningar och kvantifiering med hjälp av detektionstekniker som UV, DAD/PDA, RI, fluorescens och ELSD
  • Eliminerar korskontaminering av prover
  • Motstår kärnbildning och rivning
  • Överlägsen återförslutningsförmåga efter flera injektioner
  • WebSeal mattor tillverkas av EVA (etylen-vinylacetat) eller ren silikon med eller utan PTFE-beläggning
  • Silikonmattor är torrvärme-autoklaverbara med utmärkt kemisk kompatibilitet och tål låga temperaturer ner till -80 °C
Minska risken för felinjektion – För att täta dina plattor korrekt är det’viktigt att använda rätt matta
  • Silikonmattor – Att använda en silikonmatta med rätt profil minskar prov- och lösningsmedelsavdunstning under dina arbetsflöden, ger bättre konsekvens och är idealiskt för långtidsförvaring.
  • Pre-slit Mats – Pre-slitsmattor är effektiva för att minska felinjektioner och kan användas igen för bekräftande körningar på samma plattor utan lösningsmedelsförlust. Deras springor möjliggör användning av pipettspetsar samt flerkanalspipetter.
  • Limtätningar – Fogförseglingar är effektiva som engångsförseglingar, men kan inte användas för upprepade körningar. Undantaget är vår trelagers omtätningstejp utan lim vid hålrummet.
Specifikationscertifierad 
  • Alla Thermo Scientific SureSTART WebSeal mattor är dimensionsverifierade 
Spårbart parti
  • 100% spårbart genom tillverkningsprocessen
  • Intyg om överensstämmelse tillgängligt per batchnummer på begäran 
Om Thermo Scientific WebSeal brunnsplattor & mattor
Thermo Scientific WebSeal Skyltar och mattor finns tillgängliga i tre prestandanivåer:
  • Nivå 1-produkter är avsedda för vardagliga tillämpningar och är lämpliga för icke-reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 2-produkter är avsedda för högkapacitetsapplikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder vatten och polära lösningsmedel
  • Nivå 3-produkter är avsedda för högpresterande applikationer och är lämpliga för reglerade laboratorier som använder alla lösningsmedelstyper, inklusive opolära lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Färg Klart
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Alkoholresistent
Material Silikongummi
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Antal Wells 96
Antal per förpackning 50
Plugg diameter 7 mm
För användning med (applikation) HPLC, UHPLC, GC
Formatera Platt bas, stor penetrationsyta
Förslits Nej
Produktlinje SureSTART WebSeal Nivå 2
Lim Hold (Håll)
Genomstickningsbar Ja
Well Shape Rund
Plattkompatibilitet 96-brunns standardplatta
Mostrar más Mostrar menos
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.