Läs mer
Elga™ Micromeg Deionizer with Disposable Cartridges
:
Flow Rate: Up to 90L/hr
Beskrivning
- Produces water up to a quality of 10MΩ/cm at flows of up to 90L/hr
- Requires no electrical input as its water quality meter is battery operated
- Cartridges can be replaced quickly
- Wall mounted
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | Output of 100 L/cartridge to 1500 L/cartridge (dependent on feed water) |
| Flödeshastighet | Up to 90 L/hr. |
| Filterstorlek | MC:DS or MC:DW |
| För användning med (applikation) | Deionising low volumes of water |
| Inloppstryck | 3.4 bar |
| Renhet | Water quality of 1MΩ;/cm to 10MΩ;/cm |
| Typ | Water Deionizer |
| Bredd (metrisk) | 200 mm |
| Höjd (metrisk) | 550 mm |
| Diameter (metrisk) | 230 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu