Läs mer
Motic™ Mikrometerokular WF10X/18mm, 100 div./10mm, med hårkors, DM-111
Produktkod. 15455082
Change view
Förstoringskraft:
10X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15455082 10X Varje
1 options
Produktkod. 15455082 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 53100145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    792.00 SEK
    664.08 SEK / Paket med 1
    Save 127.92 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Mät prover säkert med detta mikroskopokular designat med en integrerad och exakt skala. Motic™ Micrometer Okular WF10X/18mm, 100 div./10mm, med Crosshair, DM-111 ger ett förbättrat synfält och större ögonavlastning.
  • Bredfältsokular för förbättrat synfält och betraktningsavlastning.
  • Indelningar: 100 i 10 mm med hårkors.
  • Förstoring: 10X.
  • FOV: 18 mm.
Specifikationer
Typ Widefield, Micrometer
Beskrivning 100 indelningar i 10 mm
Diameter (metrisk) FOV: 18 mm
För användning med (utrustning) DM-111 mikroskop
Inkluderar Hårkors
Förstoringskraft 10X