Läs mer
Motic™ Mikrometer okular WF10X/20mm, 1° div./360° Gradskiva, med hårkors
Produktkod. 15435162
Change view
Förstoringskraft:
10X
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15435162 10X Varje
1 options
Produktkod. 15435162 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer SG02T0207B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 SEK
    735.56 SEK / Paket med 1
    Save 146.44 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Mät prover säkert med detta mikroskopokular designat med en integrerad och exakt skala. Motic™ Mikrometer okular WF10X/20mm, 1° div./360° Gradskiva, med hårkors ger ett förbättrat synfält och större ögonavlastning.
  • Bredfältsokular för förbättrat synfält och betraktningsavlastning.
  • Divisioner: 1° i 360° gradskiva med hårkors.
  • Förstoring: 10X.
  • FOV: 20 mm.
Specifikationer
Typ Widefield mikrometer okular
Beskrivning 1° divisioner i 360°
Diameter (metrisk) FOV: 20 mm
För användning med (utrustning) DM-39 DM-143 Mikroskop
Inkluderar Hårkors, gradskiva
Förstoringskraft 10X