Läs mer
DuraLab Mikrometrisk framsida
Produktkod. 30280253
Change view
Tjocklek (metrisk):
1 mm
Produktkod. Tjocklek (metrisk)
30280253 1 mm
1 options
Produktkod. 30280253 Leverantör DuraLab Leverantörsnummer DRL0068
Beräknad leverans: 19-03-2027
Ett högkvalitativt DuraLab glasglas utformat för kalibrering och noggrann mätning i mikroskopiapplikationer.
  • Används för att kalibrera okulargraticulet i mikroskopi för noggrann provmätning
  • Stöder praktiska övningar i Storbritanniens naturvetenskapsläroplan, som är avgörande för aktiviteter inom ljusmikroskopi
  • Hjälper eleverna att utveckla noggrannhet i att observera och analysera cellstrukturer
  • Säkerställer konsekvent kalibrering, vilket förbättrar precisionen i mikroskopistudier
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Kanter 90°, Ground
Matt Inte frostad
Material Glas
Förrensad Ja
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Mikroskopglas
Räkna väl 0